Chronomètre analogique, Méga Minute
Fournisseur: HANHART
185.7901-00
609-0148EA 568 EUR InStock
609-0148
Chronomètre analogique, Méga Minute
Minuteurs Chronomètres analogiques
Chronomètre avec aiguille des minutes à ressort central pour mesurer jusqu'à 60 minutes.
  • Boîtier chromé et poli, découpe au diamant
  • Enregistreur 1/5 secondes
  • Une excellente lisibilité grâce à une échelle des minutes à double dimension de couleur contrastée et à une aiguille des minutes à ressort
  • Mouvements du levier de précision (7 rubis)
  • Protection antichoc, protection supplémentaire contre la poussière et l'eau
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité