Tachymètre portable
Fournisseur: TESTO
0563.0465
609-0163EA 236 EUR InStock
609-0163
Tachymètre portable
Tachymètres
Ce tachymètre portable a été conçu pour mesurer la vitesse de rotation de moteurs.
  • Instrument robuste utilisable d'une seule main
  • Enregistre les valeurs moyenne/max. (dernière lecture)
  • Distance de mesure infrarouge jusqu'à 600 mm
Information de livraison: Livré avec des réflecteurs et des piles dans un boîtier de protection.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité