Minuterie numérique
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41977040
609-0165EA 31.6 EUR InStock
609-0165
Minuterie numérique
Minuteurs Minuteurs numériques
Minuterie d'intervalle avec chronomètre et horloge.
  • Chronomètre jusqu'à 23 h 59 min 59 s
  • Temporisateur d'intervalle jusqu'à 23 h 59 min 59 s avec alarme
  • Affichage LCD, 6 chiffres
  • Avec l'horloge
Information de livraison: Fourni avec un clip, un support, une fixation magnétique et une batterie (1,5 V).
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité