VWR®, Minuteur numérique, quatre canaux
Fournisseur: VWR Collection
609-0181EA 60.4 EUR InStock
609-0181
VWR®, Minuteur numérique, quatre canaux
Minuteurs Minuteurs numériques
Ce minuteur à 4 canaux a une capacité de 99 heures, 59 minutes et 59 secondes et peut servir d’horloge 12 ou 24 heures.
  • Compte vers le haut ou vers le bas
  • Se souvient de la dernière heure définie
  • Posez-le à plat sur un banc, utilisez le support rabattable pour une vue verticale ou transportez-le sur une blouse de laboratoire avec le clip de poche pratique
Certifications: Fournis avec un certificat d’étalonnage et un numéro de série individuel, ces minuteurs électroniques sont testés et étalonnés dans un laboratoire exclusif triplement accrédité/certifié conforme ISO/CEI 17025:2005, A2LA (N° de certification : 2448.01) avec un équipement étalonné traçable selon NIST. Conformité avec la directive RoHS.
Information de livraison: Fourni avec une pile AAA et un certificat d’étalonnage.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité