Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

VWR®, Minuteur numérique, un canal

Fournisseur: VWR Collection
609-0184EA 33.7 EUR InStock
609-0184
VWR®, Minuteur numérique, un canal
Minuteurs Minuteurs numériques
Poids : 35,4 g

  • Grand écran LCD (34×13 mm)
  • Décompte à partir de 99 minutes 59 secondes
  • L’alarme sonore de 30 secondes peut être arrêtée manuellement ou elle s’éteint automatiquement au bout de 30 secondes
  • La fonction mémoire convient aux tests répétitifs, ce qui évite d’avoir à ressaisir les heures de test
  • Peut être placé sur les incubateurs, réfrigérateurs et fours grâce à l’aimant situé à l’arrière

Information de livraison: Fourni avec une pile à oxyde d’argent (type LR44 type), un aimant, des bandes Velcro® et un certificat d’étalonnage.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SERVICES


Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité