VWR®, Minuteur numérique à chiffres extra-grands, un canal
Fournisseur: VWR Collection
609-0189EA 38.7 EUR InStock
609-0189
VWR®, Minuteur numérique à chiffres extra-grands, un canal
Minuteurs Minuteurs numériques
Ce minuteur comporte des chiffres extra-grands qui permettent une visualisation facile jusqu’à 18 mètres de distance.
  • Capacité de minuterie : 99 minutes, 59 secondes (par incréments de 1 seconde)
  • Comptage croissant et décroissant
  • L’alarme affiche le temps écoulé depuis le déclenchement de l’alarme
  • Mémoire Bounceback™ automatique pour les durées de minuterie utilisées régulièrement
Certifications: Conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001, accrédité par A2LA pour la traçabilité conforme aux normes NIST.
Information de livraison: Fourni avec crochet, attache, support de paillasse à chevalet, dos aimanté, pile et certificat d’étalonnage.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité