VWR®, Minuteur numérique, un canal
Fournisseur: VWR Collection
609-0190EA 48.9 EUR InStock
609-0190
VWR®, Minuteur numérique, un canal
Minuteurs Minuteurs numériques
Ce minuteur monocanal peut être mis en mode 19 heures, 59 minutes ou 99 minutes, 59 secondes, et possède trois opérations essentielles pour faciliter son utilisation.
  • Sens de comptage : croissant ou décroissant
  • Mémorisation de la dernière heure réglée
  • Alarme sonore ; affichage du temps écoulé après le décompte
Certifications: Fournis avec un certificat d’étalonnage et un numéro de série individuel, ces minuteurs électroniques sont testés et étalonnés dans un laboratoire exclusif triplement accrédité/certifié conforme ISO/CEI 17025:2005, A2LA (N° de certification : 2448.01) avec un équipement étalonné traçable selon NIST.
Information de livraison: Fourni avec un support rabattable, une attache de poche, un dos magnétique, une pile AAA et un certificat d’étalonnage. Fourni avec un certificat de traçabilité indiquant la conformité avec NIST.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité