Digital stopwatch, multi-function, Spectron
Fournisseur: HANHART
251.1951-00
609-0193EA 308 EUR InStock
609-0193
Digital stopwatch, multi-function, Spectron
Minuteurs Chronomètres numériques
Industrial stopwatch with two-button operation.
  • Display range: 9999,99 minutes (top line), 99999,99 minutes (bottom line)
  • Selectable: 1/100 minutes or 1/100 seconds
  • Functions at 1/100 minutes: Start/Stop/Reset; Split/Lap/Addition (Split and Lap can be read at the same time); Time of day, date; 65 memories
  • Functions if switched to 1/100 seconds: Start/Stop/Reset; Addition/Split/Lap/Short Lap (Split time can be set in advance of the actual time; Countdown (Countdown and stopwatch can be used at the same time); Time of day, date; 65 memories
Weight: 85 g
Information de livraison: Supplied with protective pouch and cord.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité