VWR® Traceable® Calibrated Timer
Fournisseur: VWR Collection
609-0195EA 71.4 EUR InStock
609-0195
VWR® Traceable® Calibrated Timer
Minuteurs Minuteurs numériques
Personalise with coloured faceplates.
  • Unique memory returns channel to previously programmed setting at touch of a key
  • Four independent timing channels
  • NIST-traceable
  • Counts up during alarming indicating elapsed time since alarming, 12/24 hour clock
  • 1 year warranty
Four independent timing channels feature unique audible alarms for simultaneous timing. Count up or down from 100 hours for longer duration experiments. Memory function returns the display to the programmed time.
Traceable® Products have an individually numbered Traceable® CertificateMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité