VWR®, Minuteur numérique, un canal
Fournisseur: VWR Collection
609-0198EA 61.5 EUR InStock
609-0198
VWR®, Minuteur numérique, un canal
Minuteurs Minuteurs numériques
Compteur/Décompteur à partir de 99 minutes, 59 secondes.
  • La LED verte clignote toutes les secondes lorsque le temps restant est inférieur à 10 secondes
  • Le voyant rouge clignote lorsque le décompte est terminé et l’affichage indique le temps écoulé depuis l’alarme
  • Volume réglable ou muet avec voyant clignotant
  • Trois mémoires de comptes à rebours
Certifications: Conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001, accrédité par A2LA pour la traçabilité conforme aux normes NIST.
Information de livraison: Fourni avec des piles, un dosMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité