VWR®, Minuteur numérique, un canal
Fournisseur: VWR Collection
609-0203EA 53.8 EUR InStock
609-0203
VWR®, Minuteur numérique, un canal
Minuteurs Minuteurs numériques
Capacité de chronométrage : 99 minutes, 59 secondes par étapes d’une seconde (±0,01 %).
  • Affichage LCD
  • Comptage croissant et décroissant
  • Touches numérotées pour régler le décompte en toute simplicité
  • Alarme
Certifications: Conformité aux normes ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001, traçabilité selon les normes NIST.
Information de livraison: Fourni avec un clip, un support, un aimant, une ouverture pour longe, une pile et un certificat d’étalonnage.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité