VWR® Clip-It™, Minuteur numérique, un canal
Fournisseur: VWR Collection
609-0205EA 38 EUR InStock
609-0205
VWR® Clip-It™, Minuteur numérique, un canal
Minuteurs Minuteurs numériques
Cette minuterie, avec une précision de quartz, comporte des fonctions de compteur et de décompteur.
  • Compte et décompte
  • Capacité de 100 heures, par incréments d'une seconde
  • À zéro, une alarme retentit pendant 60 secondes ou peut être arrêtée manuellement
  • Aide-mémoire enregistre les derniers paramètres pour une réutilisation rapide, utile notamment pour les utilisations régulières
Certifications: Conforme ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001, accrédité par A2LA indiquant la traçabilité aux standards NIST.
Information de livraison: Informations de livraison: Fourni avec clip, aimant, batterie et certificat de calibration Traceable®.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité