VWR®, Minuteur numérique, un canal
Fournisseur: VWR Collection
609-0206EA 21.4 EUR InStock
609-0206
VWR®, Minuteur numérique, un canal
Minuteurs Minuteurs numériques
Composé de dix boutons, ce minuteur permet une connexion directe pour une programmation plus rapide de la durée souhaitée. Divrses options de poses, telles que: la pose à plat sur paillasse ou verticale, l'attache à une blouse de laboratoire ou à une surface métallique.
  • Fonction de compte et décompte et affichage du temps écoulé après le décompte
  • Capacité de 99 minutes, 99 secondes
  • Alarmes sonores et visuelles
  • Mémorisation de la dernière heure réglée
  • Nécessite deux piles AAA
Certifications: Individuellement testé et contrôlé selon NIST dansMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité