VWR®, Minuteur numérique, un canal
Fournisseur: VWR Collection
609-0210EA 31.7 EUR InStock
609-0210
VWR®, Minuteur numérique, un canal
Minuteurs Minuteurs numériques
Décompte à partir de 99 minutes 59 secondes, par incréments de 1 s.
  • Grands chiffres (19 mm) lisibles à une distance de 6 mètres
  • Trois grandes touches pour la facilité d’utilisation
  • Alarme de 30 secondes avec arrêt automatique
  • Mémoire avec affichage à la dernière heure programmée pour une répétition rapide de tests routiniers et fréquents
Certifications: Conformité à la norme ISO/CEI 17025 ; certifié A2LA pour la traçabilité conforme aux normes NIST.
Information de livraison: Fourni avec un aimant, un supportMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité