VWR®, Chronomètre numérique
Fournisseur: VWR Collection
609-0212EA 103 EUR InStock
609-0212
VWR®, Chronomètre numérique
Minuteurs Chronomètres numériques
Chronomètre à cristal de quartz avec grands chiffres LCD.
  • Capacité de minuterie : 9 heures, 59 minutes, 59 seconds et 99 centièmes
  • Fonctions : action unique, temporisation, temps fractionné cumulé, intervalle cumulé, répétition continue du chronométrage et chronométrage à rebours avec alarme
  • Boîtier en plastique ABS solide et résistant étanche à l’eau, à la poussière et aux vapeurs
  • Idéal pour les tests enzymatiques, les mesures de la viscosité, les études sur les animaux et tous les tests de laboratoire chronométrés
Certifications: Conformité à la norme ISO/CEI 17025 ; certifié A2LA pour la traçabilité conforme aux normes NIST.
Information de livraison: Fourni avec une longe et un certificat.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité