VWR®, Chronomètre numérique
Fournisseur: VWR Collection
609-0213EA 66.7 EUR InStock
609-0213
VWR®, Chronomètre numérique
Minuteurs Chronomètres numériques
Affichage sur trois lignes qui indique simultanément le temps en cours, cumulé et fractionné.
  • Capacité de minuterie : 9 heures, 59 minutes, 59 seconds et 99 centièmes
  • Fonctions : chronométrage à action unique, temporisation, chronométrage en continu, temps cumulé, temps fractionné, compte à rebours I et II, répétition automatique, chronométrage programmable
  • La fonction de répétition du chronométrage permet de répéter le compte à rebours ou la durée d’alarme
  • Soixante mémoires rappellent tous les groupes, affichent le nombre d’
More Product Information
Collapse All
Désignation Couleur Précision l×p×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Chronomètre numérique noir/bleu ±0,001 % 54×19×66,7 mm 1 609-0213
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité