VWR®, Minuteur numérique, trois canaux
Fournisseur: VWR Collection
609-0216EA 56.2 EUR InStock
609-0216
VWR®, Minuteur numérique, trois canaux
Minuteurs Minuteurs numériques
Capacité de minuterie : 19 heures, 59 minutes, 59 secondes.
  • Caractéristiques : compte progressif et à rebours, temporisation, mémoire, pour canaux T1, T2 et T3, alarme, chronomètre, horloge 12/24 heures
  • L’affichage sur trois lignes permet de temporiser l’alarme de décompte simultanément ou individuellement jusqu’à trois tests
  • L’alarme puissante à niveau sonore élevé retentit pendant 1 minute lorsque le temps est écoulé ou peut être arrêtée manuellement
  • Chiffres extra-larges faciles à lire dans tout le laboratoire
Certifications: L’étalonnage est conforme aux normes ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001, et accrédité par A2LA pour la traçabilité de conformité aux normes NIST.
Information de livraison: Livré avec une pile, un dos magnétique et un certificat.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité