VWR® Original™, Minuteur numérique, trois canaux
Fournisseur: VWR Collection
609-0220EA 82.5 EUR InStock
609-0220
VWR® Original™, Minuteur numérique, trois canaux
Minuteurs Minuteurs numériques
Ce minuteur de laboratoire à trois canaux est idéal pour le contrôle qualité et les exigences expérimentales. Il signale les temps de séchage et d'incubation, permet de capturer tous les résultats des analyses et rappelle même les rendez-vous.
  • Capacité de minuterie : 9 heures, 59 minutes, 59 seconds (résolution : 1 seconde)
  • Comprend un compte à rebours, une alarme distincte et un indicateur sur écran par canal
  • Les alarmes retentissent pendant 60 secondes ; elles peuvent être désactivées manuellement ou automatiquement après une minute
  • Utilisation très simple
  • Affichage de gros chiffres LCD de 6,3 mm de haut faciles à lire
  • Portable grâce à sa petite taille et son poids léger
Poids : 113 g
Certifications: Un certificat avec numéro de série est fourni par le laboratoire d'étalonnage certifié ISO 17025 accrédité par A2LA pour garantir la traçabilité de l'instrument conformément aux normes du National Institute of Standards and Technology (NIST).
Information de livraison: Livré avec deux piles AAA et un certificat.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité