VWR® Nano™, Minuteur numérique, deux canaux
Fournisseur: VWR Collection
609-0221EA 33.1 EUR InStock
609-0221
VWR® Nano™, Minuteur numérique, deux canaux
Minuteurs Minuteurs numériques
Ce minuteur numérique affiche le compte à rebours alarme/chronomètre (comptage du temps) ou une horloge 12/24 heures.
  • Capacité de minuterie : 23 heures, 59 minutes, 59 secondes sur deux canaux temporisés
  • Résolution temporelle : 1 seconde
  • Grands chiffres (1 cm de haut) pouvant être lus à 3 m
  • L'alarme à niveau sonore élevé retentit pendant une minute
  • La mémoire à deux canaux ramène l'affichage à l'heure programmée initiale
Poids : 71 g
Certifications: Un certificat avec numéro de série est fourniMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité