VWR®, Minuteur numérique, un canal
Fournisseur: VWR Collection
609-0224EA 57.3 EUR InStock
609-0224
VWR®, Minuteur numérique, un canal
Minuteurs Minuteurs numériques
Ce minuteur à canal unique peut être programmé en mode de compte à rebours ou en mode de comptage du temps.
  • Capacité du minuteur : 99 minutes, 59 secondes
  • Résolution de 1 seconde
  • Avec alarme et fonction de mémoire
  • Écran à grands chiffres
Information de livraison: Fourni avec un aimant, un clip et un support.
Collapse All
Couleur Précision Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
blanc 0,01 % 1 609-0224
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité