VWR® Blue-Steel, Minuteur numérique, un canal
Fournisseur: VWR Collection
609-0225EA 68.4 EUR InStock
609-0225
VWR® Blue-Steel, Minuteur numérique, un canal
Minuteurs Minuteurs numériques
Ce minuteur inclut un design moderne, un étui en métal poli et un support caoutchouté.
  • Capacité du minuteur: 99 minutes 59 secondes
  • Fonctions: Compte/décompte
  • Mémoire Automatic-Bounceback™ pour les durées de minuterie utilisées régulièrement: Même lorsque le minuteur s'éteint, il conserve l'intervalle programmé
  • Mémoire des paramètres précédemment programmés sur simple pression d'une touche
  • Alarme bip de 60 secondes
  • Arrêt automatique après 2 minutes d'inactivité
  • Grandes touches et grand écran faciles à lire dans tout le laboratoire pour
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité