Chronomètre numérique, Stratos® 2
Fournisseur: HANHART
205.1705-00
609-1117EA 46.4 EUR InStock
609-1117
Chronomètre numérique, Stratos® 2
Minuteurs Chronomètres numériques
Poids: 62 g
  • Écran d'affichage à sept chiffres (hauteur numérique 6,5 mm)
  • Fonction démarrage/arrêt et remise à zéro
  • Possibilité d'addition/fraction/double affichage
  • Gamme de mesure de 1/100 sec.
Poids: 62 g
Information de livraison: Fourni avec pile bouton SR 54.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité