Chronomètres numériques, multifonctions, Delta E 200
Fournisseur: HANHART
245.1946-00
609-1118EA 143 EUR InStock
609-1118
Chronomètres numériques, multifonctions, Delta E 200
Minuteurs Chronomètres numériques
Chronomètres résistants à l'eau avec fonctionnement à 2 boutons et boîtier en plastique ABS.
  • Plage d'affichage : 59 min, 59,99 s (ligne supérieure), 9 h, 59 min (ligne inférieure)
  • Plage de mesure : 1/100 s
  • Fonctions : addition/temps intermédiaire/intervalle/intervalle court/chrono-régulateur ; heure, date ; compte à rebours ; mémoire (65 par catégorie de temps)
Poids: 85 g
Information de livraison: livré avec housse de protection, cordon et piles (AAA, 1,5 V).
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité