Chronomètre électronique, Profil
Fournisseur: HANHART
221.1723-00
609-1243EA 273 EUR InStock
609-1243
Chronomètre électronique, Profil
Minuteurs Chronomètres numériques
Addition de temps, mesure de temps intermédiaires. Mesure de deux temps consécutifs.
  • Plage de mesure: 1/100 s
  • Affichage: 9 h, 59 min, 59,99 s
  • Lecture sur écran LCD
  • Boîtier résistant à l'eau
Information de livraison: Livrés avec un étui de protection, un cordon et une pile.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité