Chronomètre analogique, Mesotron
Fournisseur: HANHART
631.4031-00
609-1260EA 277 EUR InStock
609-1260
Chronomètre analogique, Mesotron
Minuteurs Chronomètres analogiques
Cette minuterie à quartz est un outil de mesure pratique du temps.
  • Design ergonomique
  • Fonctions marche/arrêt et 'Split' avec deux boutons
  • ¹/₆₀ secondes, ¹/₁₀₀ minutes
W×D×H: 130×40/95×175 mm
Information de livraison: Livré avec une pile AA R6.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité