Digital stopwatch, Stopstar 2
Fournisseur: HANHART
211.1712-00
609-1404EA 56.2 EUR InStock
609-1404
Digital stopwatch, Stopstar 2
Minuteurs Chronomètres numériques
Weight: 70 g.
  • Timing capacity: 9 hours, 59 minutes, 59,99 seconds
  • Measuring range: 1/100 seconds
  • 7-digit LCD display (numeral height 7 mm)
  • Start/stop and reset function
  • Addition/split/dual measurement
Weight: 70 g
Information de livraison: Supplied with AA 1,5 V battery.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité