Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Syringe adaptor

Fournisseur: Merck
609010
609010.EA 125 EUR InStock
609010.
Syringe adaptor
Systèmes de distribution de seringues
The syringe adapter permits the withdrawal of calibration gas through a silicone rubber septum seal using a gas syringe.

  • Constructed of chromium-plated brass
  • Maximum pressure 240 psi (16,9 kg/cm²)
  • 1/8" NPT male fitting

The adapter has a minimal interval volume and is equipped with an intentional leak at the septum to fully purge the adapter with calibration gas prior to filling the syringe.

For use with Air Liquide′s Scotty Gas calibration standards supplied in the 14 and 48 L cylinders.

Informations sur les accessoires: Additional septa are available.

Commander maintenant
 

COMMANDE

ACCESSOIRES

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité