Di-4-ANEPPS colorant pour membranes, pour histologie
Fournisseur: Biotium
61010
61010.EA 374 EUR InStock
61010.
Di-4-ANEPPS colorant pour membranes, pour histologie
Di-4-ANEPPS
Di-4-ANEPPS is a fast-responding membrane potential dye. Changes in the membrane potential of the cell correlate with changes in the fluorescence excitation intensity of the dye.
  • λEx/λEm (MeOH) = 496/705 nm*
  • Orange red solid soluble in DMF, ethanol or DMSO
  • Store at 4°C and protect from light, especially in solution
Di-4-ANEPPS is internalized in cells rapidly, so it is mainly used for short-term experiments. We also offer Di-8-ANEPPS (catalog number 61012), which is more lipophilic and better retained in the outer leaflet of the plasma membrane.
* Note that the spectra of styryl dyes generally undergo a large blue shift in lipids compared to organic solvent. See the spectra for styryl dyes in liposomes under product images.
Formule: C₂₈H₃₆N₂O₃S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03453609
Numéro CAS: 90134-00-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddbff4d07c501684e93e2c7e2693b80fcf2ea563&vid=ddbff4d07c501684e93e2c7e2693b80fcf2ea563&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité