Di-2-ANEPEQ (JPW 1114) colorant pour membranes, pour histologie
Fournisseur: Biotium
61013
61013.EA 562 EUR InStock
61013.
Di-2-ANEPEQ (JPW 1114) colorant pour membranes, pour histologie
Di-2-ANEPEQ (JPW 1114)
Di-2-ANEPEQ, also called JPW1114, is a fast-responding membrane potential dye. It is highly water-soluble and is usually introduced into cells by microinjection.
  • λEx/λEm (EtOH) 530/720 nm*
  • Orange red solid soluble in H2O, ethanol or DMSO
  • Store at -20°C and protect from light, especially in solution
The dye can also be applied to brain tissues topically.
* Note that the spectra of styryl dyes generally undergo a large blue shift in lipids compared to organic solvent. See the spectra for styryl dyes in liposomes under product images.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d53581b707488f7a255b6b3be6ac0dab296afa5&vid=b2afe9c6cc6ff4baf0586e0a70b21ae847b64d1e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité