Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

RH795 colorant pour membranes, pour histologie

Fournisseur: Biotium

61019
61019.EA 480 EUR InStock
61019.
RH795 colorant pour membranes, pour histologie
RH795
The styryl dye RH795 is a fast-responding potentiometric probe that is primarily used for functional imaging of neurons. The dye is spectrally similar to RH414 (#61016), but exhibits different physiological effects during staining. For example, RH414 causes arterial constriction during cortex staining, while RH795 does not. The excitation/emission data below are for the dye in methanol. In cell membranes, the spectra of styryl dyes are typically blue-shifted by as much as 20 nm for absorption or excitation and 80 nm for emission.

  • λEx/λEm (MeOH) = 530/712 nm
  • Orange red solid soluble in H2O
  • Store at -20°C and protect from light


Formule: C₂₆H₃₉Br₂N₃O₂
MW: 585,42 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 172807-13-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43782b60b26d8279a220f73ef13fb771df0357b9&vid=43782b60b26d8279a220f73ef13fb771df0357b9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité