VWR®, Nacelles de pesée et de séchage, à usage unique
Fournisseur: VWR Collection
611-1350EA 49.4 EUR InStock
611-1350 611-1351 611-1352 611-1353 611-1354 611-1380 611-3658 611-3659 VWRI611-1354
VWR®, Nacelles de pesée et de séchage, à usage unique
Nacelles Nacelles de pesée
Nacelles en aluminium.
  • Compatibles avec la plupart des balances et sécheurs
  • Sans huile
  • Légèrement effilés pour un rangement facile
Nacelles solides, à usage unique. Parfaitement adaptés à des applications universelles de pesée, distribution, stockage et séchage.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité