Balances de précision, série Excellence XS
Fournisseur: Mettler - Toledo
11130171
611-1506EA 7120 EUR InStock
611-1506
Balances de précision, série Excellence XS
Balances
Balances de précision XS effectuant des pesées rapides et précises. Cages de pesée standard sur plateau carré de petite taille (voir les articles avec le symbole * dans le tableau). Large écran tactile rétroéclairé facilitant l'accès direct à toutes les fonctions et gamme étendue d'applications avec détermination des densités, formulation, comptage de pièces, évaluations statistiques et pesée dynamique. Pesée sous balance également disponible. Menus disponibles en 7 langues, logiciel téléchargeable sur internet.
  • Système de réglage interne automatique FACT
  • Affichage graphique DeltaTrac
  • Clavier alphanumérique permettant d'identifier facilement les échantillons
  • Connectivité améliorée avec Ethernet et Bluetooth en option
  • Documentation conforme GxP et protection des réglages par mot de passe
*Cage de pesée incluse
Informations de commande: Des versions certifiées OIML pour tous les modèles répertoriés dans les tableaux ci-dessous, ainsi qu'une gamme complète d'accessoires pour les balances Excellence sont également disponibles. Rendez-vous sur le site Web de Avantor ou contactez l'agence commerciale Avantor locale.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité