VWR®, Set de poids d'étalonnage, classe M1
Fournisseur: VWR Collection
611-1854EA 39.8 EUR InStock
611-1854
VWR®, Set de poids d'étalonnage, classe M1
Poids Poids d'étalonnage
  • Poids de 10 g avec gorge en acier inoxydable
  • Poids de 50 g avec gorge en acier inoxydable
  • Poids de 100 g avec gorge en laiton nickelé
Information de livraison: Les poids sont conditionnés dans un sachet.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité