VWR®, Caméra oculaire
Fournisseur: VWR Collection
611-2257EA 169 EUR InStock
611-2257
VWR®, Caméra oculaire
Caméras
Cette caméra USB s’insère dans le tube oculaire des microscopes biologiques binoculaires et monoculaires. Cela permet aux utilisateurs de numériser des images même lorsque le microscope ne possède pas de port trinoculaire.
  • Pour oculaires 23/30 mm
  • Contrôle automatique de l'exposition et balance des blancs
  • Peut également être monté sur des stéréomicroscopes
  • Comprend un logiciel d'analyse et de traitement d'images
Information de livraison: Livré avec câble USB, adaptateurs annulaires (30 et 30,5 mm), CD ROM avec logiciel d'analyse d'images et documentation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité