Balances analytiques, séries LA VWR
Fournisseur: VWR Collection
611-2258EA 1410 EUR InStock
611-2258 611-2260 611-2261 611-2263 611-2264 611-2265 611-2269 611-2271 611-3123 611-3261 611-3263 611-3264 611-3282 611-3280 611-3326 611-3328 611-3343 611-3350 611-3351 611-3449 611-3451 611-3546 611-4281 611-5615
Balances analytiques, séries LA VWR
Balances
Gamme économique de balances analytiques fiables, hautes performances. Tous les modèles ont un plateau supérieur en acier inoxydable.
  • Fonctions de pesée de contrôle (fonction d'alarme), de totalisation du poids, de détermination de la densité des échantillons et de comptage des pièces
  • Choix entre un étalonnage externe ou interne, RS232 inclus par défaut
  • Chambre de pesée L×l×H: 162×171×225 mm
L'utilisateur peut choisir trois options pour les modèles avec étalonnage interne (indiqué par 'i' à la fin du nom du modèle) :
La balance se calibrera enMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité