Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Balances analytiques, séries LA VWR

Fournisseur: VWR Collection
611-2258EA 1410 EUR InStock
611-2258 611-2260 611-2261 611-2263 611-2264 611-2265 611-2269 611-2271 611-3123 611-3261 611-3263 611-3264 611-3282 611-3280 611-3326 611-3328 611-3343 611-3350 611-3351 611-3449 611-3451 611-3546 611-4281 611-5615
Balances analytiques, séries LA VWR
Balances
Gamme économique de balances analytiques fiables, hautes performances. Tous les modèles ont un plateau supérieur en acier inoxydable.

  • Fonctions de pesée de contrôle (fonction d'alarme), de totalisation du poids, de détermination de la densité des échantillons et de comptage des pièces
  • Choix entre un étalonnage externe ou interne, RS232 inclus par défaut
  • Chambre de pesée L×l×H: 162×171×225 mm

L'utilisateur peut choisir trois options pour les modèles avec étalonnage interne (indiqué par 'i' à la fin du nom du modèle) :
La balance se calibrera enMore Product Information
New Product
Commander maintenant
 

COMMANDE


Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Balances with external calibration
Collapse All
Modèle Plage de pesée Précision affichage Plateau de pesée/taille de la plateforme Linéarité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
LA 124 * 120 g 0,1 mg Ø 80 mm 0,3 mg 1 611-2258
LA 214 * 220 g 0,1 mg Ø 80 mm 0,3 mg 1 611-2260
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Balances with automatic internal calibration
Collapse All
Modèle Plage de pesée Précision affichage Plateau de pesée/taille de la plateforme Linéarité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
LA 124i * 120 g 0,1 mg Ø 80 mm 0,3 mg 1 611-2261
LA 214i * 220 g 0,1 mg Ø 80 mm 0,3 mg 1 611-2263
LA 254i * 250 g 0,1 mg Ø 80 mm 0,3 mg 1 611-2264
LA 314i * 310 g 0,1 mg Ø 80 mm 0,4 mg 1 611-2265
LA 614i 610 g 0,1 mg Ø 80 mm 0,6 mg 1 611-4281
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Balances with external calibration and factory calibration certificate
Collapse All
Modèle Plage de pesée Précision affichage Plateau de pesée/taille de la plateforme Linéarité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
LA 124-FC * 120 g 0,1 mg Ø 80 mm 0,3 mg 1 611-3328
LA 214-FC * 220 g 0,1 mg Ø 80 mm 0,3 mg 1 611-3123
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
LAG models with large graphic display and internal calibration (not suitable for use with Tablet systems)
Collapse All
Modèle Plage de pesée Précision affichage Plateau de pesée/taille de la plateforme Linéarité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
LAG 214i 220 g 0,1 mg Ø 80 mm 0,3 mg 1 611-2269
LAG 314i 310 g 0,1 mg Ø 80 mm 0,4 mg 1 611-2271
LAG 514i 510 g 0,1 mg Ø 80 mm 0,4 mg 1 611-3282
LAG 414i 410 g 0,1 mg Ø 80 mm 0,4 mg 1 611-3280
LA 124i-FC * 120 g 0,1 mg Ø 80 mm 0,3 mg 1 611-3343
LA 214i-FC * 220 g 0,1 mg Ø 80 mm 0,3 mg 1 611-3546
LA 254i-FC * 250 g 0,1 mg Ø 80 mm 0,3 mg 1 611-3351
LA 314i-FC * 310 g 0,1 mg Ø 80 mm 0,4 mg 1 611-3350
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Balances with automatic internal calibration, with EC type approval certificates 2014/31/EU (NAWI), EN45501:2015, OIML R76
Collapse All
Modèle Plage de pesée Précision affichage Plateau de pesée/taille de la plateforme Linéarité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
LA 124i-M 120 g 0,1 mg Ø 80 mm 0,3 mg 1 611-3261
LA 214i-M 220 g 0,1 mg Ø 80 mm 0,3 mg 1 611-3263
LA 214i-M (avec certificat d'étalonnage d'usine) 220 g 0,1 mg Ø 80 mm 0,3 mg 1 611-3326
LA 254i-M 250 g 0,1 mg Ø 80 mm 0,3 mg 1 611-3264
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Balance with automatic internal calibration and a calibration certificate issued by an ISO/IEC 1702 accredited laboratory
Collapse All
Modèle Plage de pesée Précision affichage Plateau de pesée/taille de la plateforme Linéarité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
LA 214Ai-C 220 g 0,1 mg Ø 80 mm 0,3 mg 1 611-5615
New Product
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Models with large graphic display, internal calibration and factory calibration certificate (not suitable for use with Tablet systems
Collapse All
Modèle Plage de pesée Précision affichage Plateau de pesée/taille de la plateforme Linéarité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
LAG 414i-FC 410 g 0,1 mg Ø 80 mm 0,4 mg 1 611-3449
LAG 514i-FC 510 g 0,1 mg Ø 80 mm 0,4 mg 1 611-3451
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf

claquement

Veuillez sélectionner l'article

Entrer les détails

SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

SERVICES


Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..