Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

VWR® Classic LP / LPC / LPW, Precision Balances with LCD

Fournisseur: VWR Collection
611-2610EA 771 EUR InStock
611-2610 611-2301 611-2300 611-2298 611-2302 611-2296 611-2289 611-2308 611-2279 611-2320 611-2272 611-2278 611-2275 611-2274 611-2321 611-2319 611-2629 611-3269 611-3270 611-3271 611-3272 611-3277 611-3296 611-3298 611-3327 611-3379 611-3346 611-3347 611-3348 611-3354 611-3355 611-3359 611-3360 611-3361 611-3367 611-3371 611-3373 611-3374 611-3375 611-3383 611-3395 611-3397 611-3398 611-3458 611-3472 611-2600 611-3816 611-3823 611-3825 611-4316 611-4317 611-4330 611-5616 611-5617
VWR® Classic LP / LPC / LPW, Precision Balances with LCD
Balances
Balances économiques et robustes, idéales pour le secteur éducatif et les laboratoires. Une série pour effectuer du simple pesage à l'opération de pesée avec étalonnage interne automatique. Tous les modèles Classic sont dotés d'un simple écran LCD rétroéclairé à contraste réglable, d'un clavier ergonomique et d'un plateau de pesage en acier inoxydable.

  • Possibilité de sélectionner les degrés de filtrage et choisir l'unité de mesure dans laquelle le pesage sera affiché
  • Interface RS232 pour transférer les données
  • Les modèles LPW sont équipés d'un paravent à
More Product Information
New Product
Commander maintenant
 

COMMANDE


Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
LPW LCD balances with automatic internal calibration (3-door draftshield)
Collapse All
Modèle Plage de pesée Précision affichage Plateau de pesée/taille de la plateforme Linéarité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
LPW 503i 520 g 0,001 g Ø 110 mm ±2 mg 1 611-2278
LPW 723i 720 g 0,001 g Ø 110 mm ±2 mg 1 611-2279
LPW 213i 210 g 0,001 g Ø 110 mm ±3 mg 1 611-2296
LPW 303i 310 g 0,001 g Ø 110 mm ±3 mg 1 611-4316
LPW 423i 420 g 0,001 g Ø 110 mm ±4 mg 1 611-4317
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
LPW LCD balances with automatic internal calibration and factory calibration certificate (3-door draftshield)
Collapse All
Modèle Plage de pesée Précision affichage Plateau de pesée/taille de la plateforme Linéarité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
LPW 503i-C 520 g 0,001 g Ø 110 mm ±2 mg 1 611-3298
LPW 2103i-C 2100 g 0,001 g Ø 110 mm ±3 mg 1 611-3327
LPW 213i-C 210 g 0,001 g Ø 110 mm ±3 mg 1 611-3346
LPW 723i-C 720 g 0,001 g Ø 110 mm ±2 mg 1 611-3354
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
LPW LCD balances with external calibration (3-door draftshield)
Collapse All
Modèle Plage de pesée Précision affichage Plateau de pesée/taille de la plateforme Linéarité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
LPW 213 210 g 0,001 g Ø 110 mm ±3 mg 1 611-2610
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
LPW LCD balances with external calibration and factory calibration certificate (3-door draftshield)
Collapse All
Modèle Plage de pesée Précision affichage Plateau de pesée/taille de la plateforme Linéarité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
LPW 213-C 210 g 0,001 g Ø 110 mm ±3 mg 1 611-3367
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
LPW LCD balances with automatic internal calibration, with EC type approval certificates 2014/31/EU (NAWI), EN45501:2015, OIML R76 (3-door draftshield)
Collapse All
Modèle Plage de pesée Précision affichage Plateau de pesée/taille de la plateforme Linéarité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
LPW 523i-M 520 g 0,001 g Ø 110 mm ±2 mg 1 611-3271
LPW 723i-M 720 g 0,001 g Ø 110 mm ±2 mg 1 611-3272
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
LPW LCD balance with automatic internal calibration and calibration certificate issued by an ISO/IEC 1702 accredited laboratory
Collapse All
Désignation Modèle Plage de pesée Précision affichage Plateau de pesée/taille de la plateforme Linéarité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
- LPWG 523i-C 520 g 0,001 g Ø 110 mm ±2 mg 1 611-5616
New Product
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
LPC LCD balances with automatic internal calibration (circular draftshield)
Collapse All
Modèle Plage de pesée Précision affichage Plateau de pesée/taille de la plateforme Linéarité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
LPC 503i 520 g 0,001 g Ø 110 mm ±2 mg 1 611-2274
LPC 723i 720 g 0,001 g Ø 110 mm ±2 mg 1 611-2275
LPC 1203i 1200 g 0,001 g Ø 110 mm ±3 mg 1 611-3458
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
LPC LCD balances with automatic internal calibration and factory calibration certificate (circular draftshield)
Collapse All
Modèle Plage de pesée Précision affichage Plateau de pesée/taille de la plateforme Linéarité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
LPC 503i-C 520 g 0,001 g Ø 110 mm ±2 mg 1 611-3371
LPC 723i-C 720 g 0,001 g Ø 110 mm ±2 mg 1 611-3373
LPC 313i-C 310 g 0,001 g Ø 110 mm ±3 mg 1 611-3825
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
LPC LCD balances with external calibration (circular draftshield)
Collapse All
Modèle Plage de pesée Précision affichage Plateau de pesée/taille de la plateforme Linéarité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
LPC 523 520 g 0,001 g Ø 110 mm ±2 mg 1 611-2272
LPC 203 210 g 0,001 g Ø 110 mm ±2 mg 1 611-2600
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
LPC LCD balances with external calibration and factory calibration certificate (circular draftshield)
Collapse All
Modèle Plage de pesée Précision affichage Plateau de pesée/taille de la plateforme Linéarité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
LPC 203-C 210 g 0,001 g Ø 110 mm ±3 mg 1 611-3355
LPC 303-C 310 g 0,001 g Ø 110 mm ±3 mg 1 611-3823
LPC 503-C 520 g 0,001 g Ø 110 mm ±2 mg 1 611-3395
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
LPC LCD balances with automatic internal calibration, with EC type approval certificates 2014/31/EU (NAWI), EN45501:2015, OIML R76 (circular draftshield)
Collapse All
Modèle Plage de pesée Précision affichage Plateau de pesée/taille de la plateforme Linéarité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
LPC 523i-M 520 g 0,001 g Ø 110 mm ±2 mg 1 611-3269
LPC 723i-M 720 g 0,001 g Ø 110 mm ±2 mg 1 611-3270
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
LP LCD balances with automatic internal calibration (without draftshield)
Collapse All
Modèle Plage de pesée Précision affichage Plateau de pesée/taille de la plateforme Linéarité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
LP 4202i 4200 g 0,01 g Ø 160 mm ±30 mg 1 611-2289
LP 2202i 2200 g 0,01 g Ø 160 mm ±30 mg 1 611-2302
LP 1002i 1000 g 0,01 g Ø 160 mm ±30 mg 1 611-2629
LP 6202i 6200 g 0,01 g Ø 160 mm ±30 mg 1 611-3472
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
LP LCD balances with automatic internal calibration and factory calibration certificate (without draftshield)
Collapse All
Modèle Plage de pesée Précision affichage Plateau de pesée/taille de la plateforme Linéarité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
LP 2202i-C 2200 g 0,01 g Ø 160 mm ±30 mg 1 611-3347
LP 4202i-C 4200 g 0,01 g Ø 160 mm ±30 mg 1 611-3348
LP 4202i-C 4200 g 0,01 g Ø 160 mm ±40 mg 1 611-3397
LP 1002i-C 1000 g 0,01 g Ø 160 mm ±20 mg 1 611-3398
LP 6202i-C 6200 g 0,01 g Ø 160 mm ±30 mg 1 611-4330
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
LP LCD balances with external calibration (without draftshield)
Collapse All
Modèle Plage de pesée Précision affichage Plateau de pesée/taille de la plateforme Linéarité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
LP 1002 1000 g 0,01 g Ø 160 mm ±20 mg 1 611-2298
LP 2202 2200 g 0,01 g Ø 160 mm ±30 mg 1 611-2300
LP 3102 3100 g 0,01 g Ø 160 mm ±30 mg 1 611-2301
LP 6501 6500 g 0,1 g 195×175 mm ±100 mg 1 611-2308
LP 4102 4200 g 0,01 g Ø 160 mm ±40 mg 1 611-2319
LP 16001 16000 g 0,1 g 195×175 mm ±30 mg 1 611-2320
LP 20001 20000 g 0,1 g 195×175 mm ±400 mg 1 611-2321
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
LP LCD balances with external calibration and factory calibration certificate (without draftshield)
Collapse All
Modèle Plage de pesée Précision affichage Plateau de pesée/taille de la plateforme Linéarité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
LP 4202-C 4200 g 0,01 g Ø 160 mm ±40 mg 1 611-3359
LP 3102-C 3100 g 0,01 g Ø 160 mm ±30 mg 1 611-3360
LP 6501-C 6500 g 0,1 g 195×175 mm ±100 mg 1 611-3361
LP 2202-C 2200 g 0,01 g Ø 160 mm ±30 mg 1 611-3374
LP 16001-C 16000 g 0,1 g 175×195 mm ±300 mg 1 611-3375
LP 1002-C 1000 g 0,01 g Ø 160 mm ±20 mg 1 611-3379
LP 20001-C 20000 g 0,1 g 175×195 mm ±400 mg 1 611-3383
LP 5202-C 5200 g 0,01 g Ø 160 mm ±40 mg 1 611-3816
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
LP LCD balances with automatic internal calibration, with EC type approval certificates 2014/31/EU (NAWI), EN45501:2015, OIML R76 (without draftshield)
Collapse All
Modèle Plage de pesée Précision affichage Plateau de pesée/taille de la plateforme Linéarité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
LP 4102i-M 4200 g 0,01 g Ø 160 mm ±30 mg 1 611-3277
LP 6202i-M 6200 g 0,01 g Ø 160 mm ±30 mg 1 611-3296
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
LP LCD balances with automatic internal calibration and calibration certificate issued by an ISO/IEC 1702 accredited laboratory
Collapse All
Désignation Modèle Plage de pesée Plateau de pesée/taille de la plateforme Reproductibilité Linéarité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
- LP 6202i-C 6200 g Ø 160 mm 0,01 g ±30 mg 1 611-5617
New Product
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf

claquement

Veuillez sélectionner l'article

Entrer les détails

SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..