VWR®, Table de pesée, en granit, pour les microbalances et les balances analytiques
Fournisseur: VWR Collection
611-2549EA 2610 EUR InStock
611-2549
VWR®, Table de pesée, en granit, pour les microbalances et les balances analytiques
Mobilier Tables
Les microbalances et les balances analytiques à haute performance doivent être utilisées dans un environnement présentant un minimum de vibrations, afin d'assurer une stabilisation rapide de la mesure. La table de pesée VWR® est dotée d'une structure stable et résistante.
  • Surface de pesée en granit
  • Pieds réglables
  • Répond aux normes anti-vibration les plus sévères, avec quatre amortisseurs de vibration situés sous la surface de travail
  • Durée de stabilisation plus courte
Informations de commande: L'installation n'est pas comprise.
Information de livraison: Installation non comprise.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité