VWR® Classic LP / LPC / LPW, Precision Balances with LCD
Fournisseur: VWR Collection
611-2610EA 771 EUR InStock
611-2610 611-2301 611-2300 611-2298 611-2302 611-2296 611-2289 611-2308 611-2279 611-2320 611-2272 611-2278 611-2275 611-2274 611-2321 611-2319 611-2629 611-3269 611-3270 611-3271 611-3272 611-3277 611-3296 611-3298 611-3327 611-3379 611-3346 611-3347 611-3348 611-3354 611-3355 611-3359 611-3360 611-3361 611-3367 611-3371 611-3373 611-3374 611-3375 611-3383 611-3395 611-3397 611-3398 611-3458 611-3472 611-2600 611-3816 611-3823 611-3825 611-4316 611-4317 611-4330 611-5616 611-5617
VWR® Classic LP / LPC / LPW, Precision Balances with LCD
Balances
Balances économiques et robustes, idéales pour le secteur éducatif et les laboratoires. Une série pour effectuer du simple pesage à l'opération de pesée avec étalonnage interne automatique. Tous les modèles Classic sont dotés d'un simple écran LCD rétroéclairé à contraste réglable, d'un clavier ergonomique et d'un plateau de pesage en acier inoxydable.
  • Possibilité de sélectionner les degrés de filtrage et choisir l'unité de mesure dans laquelle le pesage sera affiché
  • Interface RS232 pour transférer les données
  • Les modèles LPW sont équipés d'un paravent à
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité