Balances de contrôle de portions, série FD
Fournisseur: OHAUS
71170445
611-2812EA 670 EUR InStock
611-2812
Balances de contrôle de portions, série FD
Balances
Balance de contrôle de portions en acier inoxydable conçue pour les applications de restauration, résistante, facile à nettoyer et permettant un affichage du poids stable en 2 secondes. Cette balance peut fonctionner sur secteur ou sur batterie, avec fonction d'arrêt automatique pour prolonger l'autonomie (autonomie type de 120 heures). Les applications incluent le contrôle de poids (positif et négatif) avec un indicateur de type « feu rouge » à trois LED et une alarme sonore pour guider l'opérateur.
  • Touche de tare pour entrer le poids cible
  • Pieds réglables et bulle de niveau à l'avant
  • Conformité HACCP
  • Écran LCD rétroéclairé avec chiffres de hauteur 19 mm
  • Étalonnage externe
Information de livraison: Fournies avec transformateur secteur.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité