Analyseur d’humidité infrarouge, MA160
Fournisseur: Sartorius Balances
MA160-1
611-2887EA 5510 EUR InStock
611-2887
Analyseur d’humidité infrarouge, MA160
Analyseurs Analyseurs d'humidité
Analyseurs d'humidité faciles à utiliser, efficaces et compacts pour garantir des résultats reproductibles et rapides avec une interface utilisateur améliorée.
  • Suivi pratique des processus grâce à un voyant d'état
  • Chauffage rapide avec éléments de chauffage puissants réduisant le temps de traitement global
  • La conception BetterClean permet à l'utilisateur de retirer la plaque de la chambre d'échantillonnage et le module chauffant et de les nettoyer au lave-vaisselle
  • Facile à utiliser avec écran tactile et interface utilisateur intuitive
  • Mini-USB et
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité