Analyseur d’humidité infrarouge, MA37
Fournisseur: Sartorius Balances
MA37-1
611-2888EA 4410 EUR InStock
611-2888
Analyseur d’humidité infrarouge, MA37
Analyseurs Analyseurs d'humidité
Dessiccateurs faciles à utiliser, efficaces et compacts pour garantir des résultats reproductibles et rapides avec une interface utilisateur améliorée.
  • Suivi pratique des processus grâce à un voyant d'état
  • Chauffage rapide avec éléments de chauffage puissants réduisant le temps de traitement global
  • La conception BetterClean permet à l'utilisateur de retirer la plaque de la chambre d'échantillonnage et le module chauffant et de les nettoyer au lave-vaisselle
  • Mini-USB et reconnaissance automatique de l'imprimante pour une bonne communication des données
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité