VWR®, Système de mesure de la densité, portable
Fournisseur: VWR Collection
611-3131EA 1310 EUR InStock
611-3131
VWR®, Système de mesure de la densité, portable
Balances
Système portable complet pour les mesures de densité, composé d’une balance portable et d’un kit de détermination de la densité pour les solides et les liquides avec les accessoires nécessaires, le tout présenté dans une mallette de transport personnalisée.
  • Balance de précision
  • Kit de densité pour solides et liquides
  • Poids de calibrage, classe F1, 200 g
  • Logiciel installé sur la balance pour l'étalonnage automatique des solides et des liquides
  • Les valeurs de densité sont indiquées directement sur l'écran de la balance
La balance portable LPC-313 est dotée d'une batterie interne rechargeable et d'une cage de pesée circulaire de Ø 135 mm pour s'adapter au bac rond de Ø 90 mm.
Étui de transport l×p×h: 370×480×150 mm
Poids: 4,5 kg
Information de livraison: Fourni avec balance, cage de pesée circulaire, poids d'étalonnage, cylindre gradué 250 ml, bécher gradué 250 ml, thermomètre analogique, plongeur en verre, panier d'échantillons, bras de suspension et supports, dans une mallette de transport.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité