VWR® ION-15A, Ionisateur, pour neutraliser l’électricité statique accumulée dans des échantillons de pesage
Fournisseur: VWR Collection
611-3446EA 498 EUR InStock
611-3446
VWR® ION-15A, Ionisateur, pour neutraliser l’électricité statique accumulée dans des échantillons de pesage
Ionisateurs
Un ioniseur est utilisé pour éliminer l'électricité statique qui s'accumule dans de nombreux types d'échantillons pesés, comme les échantillons en plastique (et les récipients) ou les films. À l'aide d'un ioniseur, l'échantillon à peser est neutralisé en quelques secondes.
  • Distance entre l'échantillon et la source d'ions env. –50 à 400 mm
  • Temps de décharge avec ventilateur allumé: 9 secondes à 50 mm, 13 secondes à 100 mm et environ 100 secondes à 400 mm
  • Pour une utilisation en intérieur uniquement
Concentration d'ozone 0 ~ 0,05 ppm (2 cm de la source d'ions)
Volume d'air maximal: 0,06 cm³/min
Conditions ambiantes de fonctionnement: 0 à 50 °C; 20 à 80% HR; altitude <2000 mètres
Alimentation électrique nominale: 12 V CC, 500 mA, adaptateur secteur (primaire) 100 à 240 V CA, 50/60 Hz
Degré de pollution: 2
Catégorie de surtension: Catégorie II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité