L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® OIML, Calibration Weights E1, with Calibration Certificate
Fournisseur: VWR Collection
611-3635EA 312 EUR InStock
611-3635 611-3636 611-3637 611-3638 611-3639 611-3640 611-3641 611-3642 611-3643 611-3644 611-3645 611-3646 611-3647 611-3648 611-3649 611-3650 611-3651 611-3652 611-3653 611-3654 611-3655 611-3656 611-3657
VWR® OIML, Calibration Weights E1, with Calibration Certificate
Poids Poids d'étalonnage
Les poids de la classe E1 des classes d'exactitude OIML sont destinés à assurer la traçabilité entre les étalons de masse nationaux (dont les valeurs dérivent du Prototype International du kilogramme) et les poids de classes E2 et inférieures. Ils s'utilisent également pour les micro-balances. Des poids de 1 à 500 mg en alliage de cobalt anti-magnétique sont disponibles. Conditionnés dans un boîtier en plastique, les poids en fil sont faciles à stocker. Des poids à gorge de 1 à 200 g en acier inoxydable poli anti-magnétique et très résistant à la corrosion sont disponibles.More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité