Analyseur d’humidité infrarouge, MA35
Fournisseur: Sartorius Balances
MA35M-230N
611-4357EA 2940 EUR InStock
611-4357
Analyseur d’humidité infrarouge, MA35
Analyseurs Analyseurs d'humidité
Cet analyseur d’humidité infrarouge est conçu pour une utilisation quotidienne dans le cadre de contrôle de fabrication.
  • Uniform distribution of the heat rays using an integrated reflector
  • Heating of a sample by two metal tubular-shaped heating elements
  • Uniform distribution of the heat rays using an integrated reflector
Conçu pour une analyse rapide et fiable de l'humidité d'un matériau comme les substances liquides, pâteuses et solides, à l‘aide de la méthode thermogravimétrique.
Certifications: FDA/HACCP
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité