VWR® Premium Series, Balances de précision
Fournisseur: VWR Collection
611-4801EA 1310 EUR InStock
611-4801 611-4802 611-4803 611-4804 611-4805 611-4806 611-4807 611-4808 611-4809 611-4810 611-4811 611-4812 611-4813 611-4814 611-4815 611-4816 611-4817 611-4818 611-4819 611-4820 611-4821 611-4822 611-4823 611-4824 611-4825 611-4826 611-4827 611-4828 611-4829 611-4830 611-4831 611-4832 611-4833 611-4834 611-4835 611-4836
VWR® Premium Series, Balances de précision
Balances
Une sélection de 36 balances de haut niveau offrant une précision et une répétabilité élevées combinées à un fonctionnement facile et intuitif et à un grand écran tactile pour des applications en laboratoire, en milieu industriel et éducatif.
  • Résultats très précis (technologie de pesée haut de gamme)
  • Temps de stabilisation rapide
  • Facile à nettoyer et haute résistance chimique
  • Panneau de commande à haute résolution, avec écran tactile et huit langues disponibles
  • Protection de surcharge
  • Interface USB de type C à l'épreuve du temps
  • Pesée sous paillasse
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité