VWR® Premium Series, Balances de précision
Fournisseur: VWR Collection
611-4801EA 1270 EUR InStock
611-4801 611-4802 611-4803 611-4804 611-4805 611-4806 611-4807 611-4808 611-4809 611-4810 611-4811 611-4812 611-4813 611-4814 611-4815 611-4816 611-4817 611-4818 611-4819 611-4820 611-4821 611-4822 611-4823 611-4824 611-4825 611-4826 611-4827 611-4828 611-4829 611-4830 611-4831 611-4832 611-4833 611-4834 611-4835 611-4836
VWR® Premium Series, Balances de précision
Balances
Une sélection de 36 balances de haut niveau offrant une précision et une répétabilité élevées combinées à un fonctionnement facile et intuitif et à un grand écran tactile pour des applications en laboratoire, en milieu industriel et éducatif.
  • Résultats très précis (technologie de pesée haut de gamme)
  • Temps de stabilisation rapide
  • Facile à nettoyer et haute résistance chimique
  • Panneau de commande à haute résolution, avec écran tactile et huit langues disponibles
  • Protection de surcharge
  • Interface USB de type C à l'épreuve du temps
  • Pesée sous paillasse
  • Transfert de données sous forme de feuille de calcul PC, texte PC et protocoles Ascii
  • Six applications intégrées avec transfert de données conforme aux BPL / GMP: Pesée et dosage, comptage, pesée en pourcentage, détermination de la densité, conversion d'unité de masse et pesée d'animaux
Ces balances de haute qualité ont un boîtier en polybutylène téréphtalate (PBT), qui offre une excellente résistance chimique. L'unité de commande est en verre et dispose d'un fonctionnement intuitif et d'un grand écran tactile. Le plateau de pesée est en acier inoxydable. Tous les modèles Precision (PBA) sont équipés d'un paravent circulaire en verre permettant d'accéder facilement au plateau de pesée. Ce paravent est spécialement revêtu pour minimiser les erreurs de pesée dues à des échantillons chargés électrostatiquement. Les modèles Precision avec une précision de lecture de 10, 100 ou 1000 mg n'ont pas de paravent.
Les modèles dotés d'une fonction interne de "calibrage par touche unique" sont signalés par le signe I figurant dans le nom du modèle. Les modèles FC sont fournies avec un certificat d'étalonnage établi en usine.
Certifications: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012, IEC 60664-1.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité