L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Balances d'analyse, Entris® II advanced
Fournisseur: Sartorius Balances
BCA124-1S BCA124I-1S BCA224-1S BCA224I-1S BCA324I-1S BCA64-1S BCA64I-1S BCA124I-1CEU BCA224I-1CEU BCA324I-1CEU BCA64I-1CEU
611-4844EA 2481.4 EUR InStock
611-4844 611-4845 611-4852 611-4853 611-4858 611-4869 611-4870 611-4883 611-4891 611-4897 611-4909
Balances d'analyse, Entris® II advanced
Balances
Les balances d'analyse Entris® II Advanced sont dotées d'isoCAL, d'un écran tactile graphique intuitif et de 13 applications intégrées. La technologie de cellule de pesage monolithique garantit des résultats très précis. La résistance élevée aux produits chimiques est assurée par l'utilisation de pièces en PBT, en acier inoxydable et en verre. Les systèmes de protection intégrés augmentent la fiabilité des résultats de pesée : Trois niveaux configurables déterminent les données de pesée valides et garantissent que seules les données valides sont transférées vers des appareils externes.
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité