L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Sets de poids d'étalonnage, classe F2
Fournisseur: VWR Collection
611-8662EA 273 EUR InStock
611-8662 611-8663 611-8664 611-8665 611-8666 611-8667 611-8668 611-8669 611-8671 611-8672 611-8673 611-8674 611-8675 611-8676 611-8677 611-8679 611-8680 611-8681 611-8682 611-8692 611-8693 611-8694 611-8695 611-8696 611-8697 611-8698 611-8699 611-8701 611-8702 611-8703 611-8704 611-8705 611-8706 611-8707 611-8709 611-8710 611-8711 611-8712 611-4936 611-4937 611-4942 611-4943
VWR®, Sets de poids d'étalonnage, classe F2
Poids Poids d'étalonnage
En acier inoxydable. Les poids en fil jusqu'à 500 mg sont en alliage de cobalt.
  • Numéro d'identification et de traçabilité pour tous les poids à partir d'1 g
  • Gravure au laser, pour une meilleure lisibilité des repères
  • Disponibles avec ou sans certificat COFRAC
Certifications: Conformes à la recommandation OIML R111
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité